Triéthoxysilane 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 998-30-1
Molecular Formula: C6H16O3Si
Formula Weight: 164.28
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3770
Melting Point: -170°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1738989
UN No.: 3384
MDL No.: MFCD00009061
Formule:
C₆H₁₆O₃Si Point d'ébullition: 134…135 °C Point de fusion: –170 °C Densité: 0,885 Point éclair: 26 °C (78 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009061 Numéro CAS: 998-30-1 EINECS: 213-650-7 UN: 3489 ADR: 6.1,I |