Imprimer
Etain (IV) oxyde ≥99.996% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dioxyde d'étain
10891.06 10891.14
10891.06EA 148 EUR
10891.06 10891.14
Etain (IV) oxyde ≥99.996% (base métaux), Puratronic®
Etain (IV) oxyde
Purity: 99.996% CAS No.: 18282-10-5 Molecular Formula: O2Sn Formula Weight: 150.69 Physical Form: -22 Mesh Powder Density: 6.95 Refractive Index: 1.9968 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1630° Boiling Point: 1800-1900° subl. Merck Reference: 14,8778 MDL No.: MFCD00011244
Formule: O₂Sn
Poids moléculaire: 150.71 g/mol
Point d'ébullition: 1800…1900 °C (subl.)
Point de fusion: 1630 °C
Densité: 6.95
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011244
Numéro CAS: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Indice Merck: 14,8778