Imprimer
Etain (II) oxyde ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Monoxyde d'étain
A17889.22 A17889.0E A17889.36
A17889.22EA 45.8 EUR
A17889.22 A17889.0E A17889.36
Etain (II) oxyde ≥99%
Etain (II) oxyde
Purity: 99% CAS No.: 21651-19-4 Molecular Formula: OSn Formula Weight: 134.69 Odour: Odourless Melting Point: 1080° dec. MDL No.: MFCD00011243
Formule: OSn
Poids moléculaire: 134.71 g/mol
Point d'ébullition: 1425
Point de fusion: 1080 °C (déc.)
Densité: 6.45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011243
Numéro CAS: 21651-19-4
EINECS: 244-499-5
Indice Merck: 12,08944