Gel de silice amorphe, fumé S.A. 350-420m2/g
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.2
Refractive Index: 1.46
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formule:
SiO₂ Point d'ébullition: 2230 °C Point de fusion: 1710 °C Densité: 2,2 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Indice Merck: 14,8493 |