Imprimer
Gel de silice amorphe S.A. 105-130 m²/g, fumé, traitement de surface
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42784.18 42784.30 42784.A1
42784.18EA 44.4 EUR
42784.18 42784.30 42784.A1
Gel de silice amorphe S.A. 105-130 m²/g, fumé, traitement de surface
Silicon(IV) oxide, amorphous
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: O2Si Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 Mesh powder Density: 1.8 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Coatings, adhesives, sealants, silicones, inks
Formule: SiO₂
Point de fusion: ~ 2230 °C
Densité: 1,8
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4