Imprimer
Gel de silice amorphe S.A. 105-145 m²/g, fumé, traitement de surface
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42783.18 42783.30 42783.A1
42783.18EA 31 EUR
42783.18 42783.30 42783.A1
Gel de silice amorphe S.A. 105-145 m²/g, fumé, traitement de surface
Silicon(IV) oxide, amorphous
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: O2Si Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 mesh powder Density: 2.2 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Adhesives, coatings, sealants, inks, thermal insulation, silicones to provide hydrophobicity
Formule: SiO₂
Point de fusion: ~ 2230 °C
Densité: 2,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4