Imprimer
Gel de silice amorphe S.A. 85-115 m²/g, fumé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42737.30 42737.18 42737.A1
42737.30EA 105 EUR
42737.30 42737.18 42737.A1
Gel de silice amorphe S.A. 85-115 m²/g, fumé
Silicon(IV) oxide, amorphous
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: O2Si Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 2.2 Refractive Index: 1.46 Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Adhesives, sealants, silicones
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Indice Merck: 14,8493