Imprimer
Silicium dioxyde ≥99.0% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
89709.A1 89709.A7 89709.30
89709.A1EA 304 EUR
89709.A1 89709.A7 89709.30
Silicium dioxyde ≥99.0% (base métaux)
Silicium dioxyde
Purity: 99.5% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 Mesh Fused Amorphous Powder, S.A. 5m2/g Density: 2.2 pH: 6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Indice Merck: 14,8493