Imprimer

Silicium (II) oxyde ≥99.8% (base métaux), Qualité optique

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

89430.18 89430.30
89430.18EA 146 EUR
89430.18 89430.30
Silicium (II) oxyde ≥99.8% (base métaux), Qualité optique
Silicium (II) oxyde

Purity: 99.8% CAS No.: 10097-28-6 Molecular Formula: OSi Formula Weight: 44.09 Physical Form: -325 Mesh Powder (typically 10 micron or less) Density: 2.13 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1702° Boiling Point: 1880° Merck Reference: 14,8496 MDL No.: MFCD00151536

Formule: SiO
Point d'ébullition: 1880 °C
Point de fusion: >1702 °C
Densité: 2,13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151536
Numéro CAS: 10097-28-6
EINECS: 233-232-8
Indice Merck: 14,8496

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR