Germanium (IV) oxyde ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dioxyde de germanium
Purity: 99.99%
CAS No.: 1310-53-8
Molecular Formula: GeO2
Formula Weight: 104.59
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 6.239
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1086°
Merck Reference: 14,4409
MDL No.: MFCD00011030
Used in phosphors, transistors and diodes, and infrared transmitting glass
Formule:
GeO₂ Poids moléculaire: 104.61 g/mol Point de fusion: 1086 °C Densité: 6.239 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011030 Numéro CAS: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Indice Merck: 14,4409 |