Imprimer
Germanium (IV) oxyde ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dioxyde de germanium
11155.14 11155.22 11155.06
11155.14EA 373 EUR
11155.14 11155.22 11155.06
Germanium (IV) oxyde ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Germanium (IV) oxyde
Purity: 99.999% CAS No.: 1310-53-8 Molecular Formula: GeO2 Formula Weight: 104.59 Physical Form: Powder Density: 6.239 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1086° Solubility: Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water and hydrochloric acid Merck Reference: 14,4409 MDL No.: MFCD00011030
Formule: GeO₂
Poids moléculaire: 104.61 g/mol
Point de fusion: 1086 °C
Densité: 6.239
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011030
Numéro CAS: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Indice Merck: 14,4409