Imprimer
Germanium (IV) oxyde ≥99.9999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10510.06 10510.14 10510.22
10510.06EA 103 EUR
10510.06 10510.14 10510.22
Germanium (IV) oxyde ≥99.9999% (base métaux)
Germanium (IV) oxyde
Purity: 99.9999% CAS No.: 1310-53-8 Molecular Formula: GeO2 Formula Weight: 104.59 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 6.239 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1086° Merck Reference: 14,4409 MDL No.: MFCD00011030
Formule: GeO₂
Point de fusion: 1086 °C
Densité: 6,239
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011030
Numéro CAS: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Indice Merck: 14,4409