Germanium (IV) oxyde 99.999% (sur base traces de métaux), qualité électronique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dioxyde de germanium
Formule:
GeO₂ Poids moléculaire: 104.61 g/mol Point de fusion: 1115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011030 Numéro CAS: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Indice Merck: 12,04417 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |