Imprimer
Plomb (II,IV) oxyde 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Minium, Mine orange
221111000 221115000 221110051
ACRO221111000EA 35.3 EUR
ACRO221111000 ACRO221115000 ACRO221110051
Plomb (II,IV) oxyde 98%
Plomb (II,IV) oxyde
Formule: Pb₃O₄
Poids moléculaire: 685.6 g/mol
Point d'ébullition: 2682 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 500 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078491
Numéro CAS: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,05449
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Powder
Assay ≥97.5 % (PB3O4)
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm