Plomb (II) oxyde pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Monoxyde de plomb
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
Formule:
PbO Poids moléculaire: 223.2 g/mol Point d'ébullition: 1470 Point de fusion: 888 Densité: 9.5 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00011164 Numéro CAS: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 13,05431 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.017 g/l (20 °C) |
Melting Point | 888 °C |
Molar Mass | 223.19 g/mol |
Bulk Density | 3500 - 3700 kg/m3 |
Boiling Point | 1470 °C |
Density | 9.53 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |