Imprimer
Plomb (II) oxyde, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Monoxyde de plomb
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.05658.5000 1.05658.9050
1.05658.5000EA 1360 EUR
1.05658.5000 1.05658.9050
Plomb (II) oxyde, Supelco®
Plomb (II) oxyde
Formule: PbO
Poids moléculaire: 223.2 g/mol
Point d'ébullition: 1470
Point de fusion: 888
Densité: 9.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011164
Numéro CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,05431
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.017 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 223.19 g/mol
Bulk Density 3500 - 3700 kg/m3
Boiling Point 1470 °C
Density 9.53 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)