Etain (II) iodure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 10294-70-9
Molecular Formula: SnI2
Formula Weight: 372.50
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.28
Melting Point: 320°
Boiling Point: 720° dec.
Merck Reference: 14,8785
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049545
Formule:
I₂Sn Point d'ébullition: 720 °C (déc.) Point de fusion: 320 °C Densité: 5,28 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049545 Numéro CAS: 10294-70-9 EINECS: 233-667-3 UN: 3260 ADR: 8,III Indice Merck: 14,8785 |