Germanium (IV) iodure ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétraiodure de germanium, Tétraiodogermane
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-95-8
Molecular Formula: GeI4
Formula Weight: 580.21
Physical Form: -10 Mesh Crystalline
Density: 4.32
Melting Point: 146°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016120
Formule:
GeI₄ Poids moléculaire: 580.23 g/mol Point d'ébullition: 350 Point de fusion: 146 Densité: 4.32 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016120 Numéro CAS: 13450-95-8 EINECS: 236-613-7 UN: 3260 ADR: 8 III |