Imprimer
Plomb (II) iodure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diiodure de plomb, Iodure de plomb(II)
44314.06 44314.14 44314.22
44314.06EA 143 EUR
44314.06 44314.14 44314.22
Plomb (II) iodure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Plomb (II) iodure
Purity: 99.999% CAS No.: 10101-63-0 Molecular Formula: I2Pb Formula Weight: 461.00 Physical Form: -10 Mesh Beads Density: 6.16 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 402° Boiling Point: 954° Merck Reference: 14,5411 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011163
Formule: I₂Pb
Poids moléculaire: 461.01 g/mol
Point d'ébullition: 954 °C
Point de fusion: 402
Densité: 6.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011163
Numéro CAS: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,5411