Imprimer
Plomb (II) iodure 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diiodure de plomb, Iodure de plomb(II)
198860500 198862500
ACRO198860500EA 117 EUR
ACRO198860500 ACRO198862500
Plomb (II) iodure 99%
Plomb (II) iodure
Formule: I₂Pb
Poids moléculaire: 461.01 g/mol
Point d'ébullition: 954
Point de fusion: 402
Densité: 6.16 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011163
Numéro CAS: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
Indice Merck: 12,05430
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm