Imprimer
Etain (IV) fluorure ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13063.04 13063.09
13063.04EA 134 EUR
13063.04 13063.09
Etain (IV) fluorure ≥99% (base métaux)
Etain (IV) fluorure
Purity: 99% CAS No.: 7783-62-2 Molecular Formula: SnF4 Formula Weight: 194.68 Physical Form: -6 Mesh Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Merck Reference: 14,8776 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00042541
Friedel-Crafts catalyst
Formule: SnF₄
Point d'ébullition: 705 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 705 °C (subl.)
Densité: 4,78 g/cm³ (19 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042541
Numéro CAS: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
UN: 2923
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,8776