Imprimer
Plomb (II) fluorure ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
88282.30 88282.A1
88282.30EA 122 EUR
88282.30 88282.A1
Plomb (II) fluorure ≥99%
Plomb (II) fluorure
Purity: 99% min CAS No.: 7783-46-2 Molecular Formula: PbF2 Formula Weight: 245.20 Physical Form: Powder Density: 8.445 Melting Point: 855° Boiling Point: 1290° Merck Reference: 14,5408 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011162
Formule: F₂Pb
Point d'ébullition: 1290 °C
Point de fusion: 855 °C
Densité: 8,445
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011162
Numéro CAS: 7783-46-2
EINECS: 231-998-8
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,5408