Imprimer
Plomb (II) carbonate basique, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lead carbonat basic, White lead, Lead (II) carbonate hydroxide, Lead (II) hydroxide carbonate
222710025 222710050 222715000 222710100
ACRO222710025EA 291 EUR
ACRO222710025 ACRO222710050 ACRO222715000 ACRO222710100
Plomb (II) carbonate basique, très pur
Plomb (II) carbonate basique
Formule: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Poids moléculaire: 775.63 g/mol
Point de fusion: 400 °C (déc.)
Densité: 6.06
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078155
Numéro CAS: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥75 % Pb
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute acetic acid)