Imprimer
Plomb (II) oxyde ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Monoxyde de plomb
40753.14 40753.22 40753.36
40753.14EA 111 EUR
40753.14 40753.22 40753.36
Plomb (II) oxyde ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Plomb (II) oxyde
Purity: 99.999% CAS No.: 1317-36-8 Molecular Formula: PbO Formula Weight: 223.19 Physical Form: Powder Density: 9.53 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 886° Merck Reference: 14,5413 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011164
Formule: PbO
Poids moléculaire: 223.2 g/mol
Point d'ébullition: 1470
Point de fusion: 886 °C
Densité: 9.53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011164
Numéro CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,5413