Imprimer
Plomb (II) oxyde faible teneur en argent
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
33330.36 33330.A3
33330.36EA 41.4 EUR
33330.36 33330.A3
Plomb (II) oxyde faible teneur en argent
Plomb (II) oxyde
CAS No.: 1317-36-8 Molecular Formula: PbO Formula Weight: 223.19 Physical Form: Powder Density: 9.53 Odour: Odourless Merck Reference: 14,5413 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011164
As storage batteries, ceramic cements and fluxes, pottery and glazes, in chromium pigments, in oil refining, in paints, and in the assay of precious metal ores
Formule: PbO
Point d'ébullition: 1470 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 886 °C
Densité: 9,53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011164
Numéro CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,5413