Plomb (II) oxyde ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Monoxyde de plomb
Purity: 99.9%
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: PbO
Formula Weight: 223.19
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.53
Melting Point: 886°
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
Formule:
PbO Poids moléculaire: 223.2 g/mol Point d'ébullition: 1470 Point de fusion: 886 °C Densité: 9.53 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011164 Numéro CAS: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 14,5413 |