Imprimer
Plomb (II) nitrate ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
423850050 423855000 423850025
ACRO423850050EA 43.5 EUR
ACRO423850050 ACRO423855000 ACRO423850025
Plomb (II) nitrate ACS
Plomb (II) nitrate
Formule: Pb(NO₃)₂
Densité: 4,53 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011153
Numéro CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 13,05432
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %