Imprimer
Plomb (II) oxyde 99.9+% (sur base traces de métaux), en poudre < 10 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Monoxyde de plomb
315855000 315850025 315851000
ACRO315855000EA 133 EUR
ACRO315855000 ACRO315850025 ACRO315851000
Plomb (II) oxyde 99.9+% (sur base traces de métaux), en poudre < 10 µm
Plomb (II) oxyde
Formule: PbO
Poids moléculaire: 223.2 g/mol
Point d'ébullition: 1470 °C
Point de fusion: 886 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011164
Numéro CAS: 1317-36-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,05431
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light orange Powder
Average particle size ≤10 µm
Total trace metal impurities ≤1000.0 ppm