Imprimer
Plomb (II) chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de plomb(II), Dichlorure de plomb
Dans une ampoule sous argon
42841.04 42841.09 42841.18
42841.04EA 88 EUR
42841.04 42841.09 42841.18
Plomb (II) chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Plomb (II) chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 7758-95-4 Molecular Formula: PbCl2 Formula Weight: 278.10 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 5.85 Melting Point: 501° Boiling Point: 951° Merck Reference: 14,5404 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011157
Formule: Cl₂Pb
Poids moléculaire: 278.11 g/mol
Point d'ébullition: 951 °C
Point de fusion: 501 °C
Densité: 5.85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011157
Numéro CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,5404