Imprimer
Carbure de silicium α-phase ≥99.8% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40155.22 40155.36 40155.A3
40155.22EA 94.8 EUR
40155.22 40155.36 40155.A3
Carbure de silicium α-phase ≥99.8% (base métaux)
Carbure de silicium
Purity: 99.8% CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: 2 Micron Powder, Surface Area 9-11m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,8492 MDL No.: MFCD00049531
Formule: SiC
Point de fusion: 2700 °C
Densité: 3,22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049531
Numéro CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Indice Merck: 14,8492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM