Etain (IV) bromure ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrabromure d'etain
Purity: 99%
CAS No.: 7789-67-5
Molecular Formula: SnBr4
Formula Weight: 438.33
Physical Form: Lump
Density: 3.34
Appearance: Colourless to white
Odour: Acidic
Melting Point: 31°
Boiling Point: 202°/734mm
Merck Reference: 14,8773
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011240
Formule:
Br₄Sn Poids moléculaire: 438.33 g/mol Point d'ébullition: 202 °C (734 mmHg) Point de fusion: 31 °C Densité: 3.34 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011240 Numéro CAS: 7789-67-5 EINECS: 232-184-5 UN: 3260 ADR: 8 II Indice Merck: 12,08928 |