Imprimer
Plomb (II) bromure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromure de plomb(II), Dibromure de plomb
A19406.22 A19406.36
A19406.22EA 38.6 EUR
A19406.22 A19406.36
Plomb (II) bromure ≥98%
Plomb (II) bromure
Purity: 98+% CAS No.: 10031-22-8 Molecular Formula: Br2Pb Formula Weight: 367.01 Odour: Odourless Melting Point: 373° Boiling Point: 916° Merck Reference: 14,5403 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011156
Formule: Br₂Pb
Poids moléculaire: 367.01 g/mol
Point d'ébullition: 916 °C
Point de fusion: 373 °C
Densité: 6.66
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011156
Numéro CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,05418