Plomb (II) bromure ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bromure de plomb(II), Dibromure de plomb
Purity: 99.999%
CAS No.: 10031-22-8
Molecular Formula: Br2Pb
Formula Weight: 367.01
Physical Form: Powder
Density: 6.66
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 373°
Boiling Point: 916°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Merck Reference: 14,5403
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011156
Formule:
Br₂Pb Poids moléculaire: 367.01 g/mol Point d'ébullition: 916 °C Point de fusion: 373 °C Densité: 6.66 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011156 Numéro CAS: 10031-22-8 EINECS: 233-084-4 UN: 2291 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,5403 |