Imprimer
Plomb (II) bromure 98+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromure de plomb(II), Dibromure de plomb
198851000 198855000
ACRO198851000EA 45.9 EUR
ACRO198851000 ACRO198855000
Plomb (II) bromure 98+%, très pur
Plomb (II) bromure
Formule: Br₂Pb
Poids moléculaire: 367.01 g/mol
Point d'ébullition: 916
Point de fusion: 373 °C
Densité: 6.66 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011156
Numéro CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,05418
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in acid)