Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté ≥99% (par analyse titrimétrique), qualité Réactif
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis(sulfate) d'aluminium et d'ammonium dodécahydraté
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa) Point de fusion: 93,5 °C Densité: 1,640 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149958 Numéro CAS: 7784-26-1 EINECS: 232-055-3 Indice Merck: 13,00325 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Solution | complying |