Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis(sulfate) d'aluminium et d'ammonium dodécahydraté
CAS No.: 7784-26-1
Molecular Formula: H4AlNO8S2.12H2O
Formula Weight: 453.33 (237.14anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.65
Appearance: White
Melting Point: 93-94°
Solubility: Soluble in water, glycerol. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,327
MDL No.: MFCD00051042
Water and sewage purification, dyeing and printing fabrics, manufacturing of pigments, paper, artificial gems, cements, in electrolytic copper plating
Formule:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa) Point de fusion: 93…94 °C Densité: 1,65 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051042 Numéro CAS: 7784-26-1 EINECS: 232-055-3 Indice Merck: 14,327 |