Aluminium sulfate octadécahydraté, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
La composition du produit peut varier entre 16 et 18 molécules d'eau.
Formule:
Al₂(SO₄)₃·18H₂O Poids moléculaire: 666.43 g/mol Point de fusion: 86 Densité: 1.69 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00149136 Numéro CAS: 7784-31-8 EINECS: 233-135-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as Al2(SO4)3) | 51.0 - 59.0 % |
Solution (20 %; water) | Clear colourless liquid |
pH (20°C; 2 %) | 2.5 - 4.0 |
Alkali and alkaline-earth metals | Max. 0.4 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 100 ppm |
As (Arsenic) | Max. 3 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |