Imprimer
Aluminium sulfate octadécahydraté 98.0-102.0% (par titration EDTA), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
0564-01EA 216.41 EUR
0564-01 0564-05
Aluminium sulfate octadécahydraté 98.0-102.0% (par titration EDTA), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Aluminium sulfate octadécahydraté
Formule: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149136
Numéro CAS: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
ACS - Assay (Al₂(SO₄)₃·18H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 102.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.02 %