Imprimer
Aluminium sulfate octadécahydraté 98+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
400595000 400590025
ACRO400595000EA 117 EUR
ACRO400595000 ACRO400590025
Aluminium sulfate octadécahydraté 98+% ACS
Aluminium sulfate octadécahydraté
Formule: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Point de fusion: 86 °C (déc.)
Densité: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149136
Numéro CAS: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %