Aluminium sulfate octadécahydraté, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
Formule:
Al₂(SO₄)₃·18H₂O Point de fusion: 86 °C (déc.) Densité: 1,69 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149136 Numéro CAS: 7784-31-8 EINECS: 233-135-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | 98.0 to 110.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |