Imprimer
Aluminium sulfate 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sulfate d'aluminium
192430050 192430250 192431000
ACRO192430050EA 74.4 EUR
ACRO192430050 ACRO192430250 ACRO192431000
Aluminium sulfate 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Aluminium sulfate
Formule: Al₂O₁₂S₃
Poids moléculaire: 342.15 g/mol
Point de fusion: 770
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003423
Numéro CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Indice Merck: 12,00381
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥15 % (Al) Typical
Total trace metal impurities ≤0.001 %