Antimoniure d'indium ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1312-41-0
Molecular Formula: InSb
Formula Weight: 236.57
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Density: 5.75 at m.p.
Melting Point: 535°
Merck Reference: 14,4948
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016146
Formule:
InSb Point de fusion: 535 °C Densité: 5,75 (m.p. Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016146 Numéro CAS: 1312-41-0 EINECS: 215-192-3 UN: 1549 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,4948 |