Imprimer
Indium (III) sulfure ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trisulfure de diindium
44836.09 44836.18
44836.09EA 327 EUR
44836.09 44836.18
Indium (III) sulfure ≥99.995% (base métaux)
Indium (III) sulfure
Purity: 99.995% CAS No.: 12030-24-9 Molecular Formula: In2S3 Formula Weight: 325.83 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Red-orangw Odour: Like rotten eggs Melting Point: 1050° MDL No.: MFCD00011061
Formule: In₂S₃
Point de fusion: 1050 °C
Densité: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011061
Numéro CAS: 12030-24-9
EINECS: 234-742-3