Aluminium hydroxyde, en poudre fine
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Alumine hydratée
Formule:
Al(OH)₃ Poids moléculaire: 78 g/mol Point de fusion: 300 Densité: 2.42 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003420 Numéro CAS: 21645-51-2 EINECS: 244-492-7 Indice Merck: 12,00355 |