Imprimer
Aluminium hydroxyde (hydrargillite), en poudre, EMPLURA®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Alumine hydratée
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.01091.1000 1.01091.9050
1.01091.1000EA 80 EUR
1.01091.1000 1.01091.9050
Aluminium hydroxyde (hydrargillite), en poudre, EMPLURA®, Supelco®
Aluminium hydroxyde
Formule: Al(OH)₃
Poids moléculaire: 78 g/mol
Point de fusion: 300
Densité: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003420
Numéro CAS: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Indice Merck: 12,00355