Imprimer
Aluminium hydroxyde, en poudre, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Alumine hydratée
219130020 219130250 219135000 219130100
ACRO219130020EA 132 EUR
ACRO219130020 ACRO219130250 ACRO219135000 ACRO219130100
Aluminium hydroxyde, en poudre, très pur
Aluminium hydroxyde
Formule: Al(OH)₃
Poids moléculaire: 78 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003420
Numéro CAS: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Indice Merck: 12,00355
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Assay ≥63.5 % (Al2O3)
Soluble matter ≤0.2 % (in water)
Loss on ignition ≤36.5 %