Imprimer
Borate de triméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21180.0250 8.21180.1000 8.21180.9025 8.21180.9050
8.21180.0250EA 36.8 EUR
8.21180.0250 8.21180.1000 8.21180.9025 8.21180.9050
Borate de triméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Borate de triméthyle
Formule: C₃H₉BO₃
Poids moléculaire: 103.91 g/mol
Point d'ébullition: 67
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –11 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008346
Numéro CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,09842
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -34 - -29 °C
Molar Mass 103.91 g/mol
Boiling Point 67 - 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 182 hPa (25 °C)
Flash Point -8 °C
Refractive Index 1.3568 (20 °C)
Explosion Limit 0.932 g/cm3 (20 °C)
Density (H2O) no data available
Ignition Point 305 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid