Imprimer
Borate de triméthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B20215.AU B20215.AK
B20215.AUEA 166 EUR
B20215.AU B20215.AK
Borate de triméthyle ≥99%
Borate de triméthyle
Purity: 99% CAS No.: 121-43-7 Molecular Formula: C3H9BO3 Formula Weight: 103.92 Flash Point: -8°(17°F) Refractive Index: 1.3610 Odour: Odourless Melting Point: -34° Boiling Point: 67-69° Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,9712 UN No.: 2416 MDL No.: MFCD00008346
Formule: C₃H₉BO₃
Point d'ébullition: 67…69 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,915
Point éclair: –8 °C (17 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008346
Numéro CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,9712