Imprimer
Borate de triméthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
140121000 140125000 140120025
ACRO140121000EA 57.9 EUR
ACRO140121000 ACRO140125000 ACRO140120025
Borate de triméthyle 99%
Borate de triméthyle
Formule: C₃H₉BO₃
Point d'ébullition: 68…69 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,915 g/cm³
Point éclair: –8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008346
Numéro CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,09842
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3562 to 1.3582 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %