Imprimer
Borate de tributyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
A19322.0FEA 373 EUR
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
Borate de tributyle ≥98%
Borate de tributyle
Purity: 98% CAS No.: 688-74-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]3B Formula Weight: 230.16 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4095 Melting Point: -70° Boiling Point: 230-235° Beilstein Reference: 1703865 MDL No.: MFCD00009434
Formule: C₁₂H₂₇BO₃
Point d'ébullition: 230…235 °C
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0,853
Point éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009434
Numéro CAS: 688-74-4
EINECS: 211-706-5